Kluczowe dokumenty
EMU071171
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gata4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAAGCAGGACTCTTGGAACAGCCTGGTCCTGGCTGACAGTCATGGGGACATAATCACCGCGTAATCAGCGCCCCCCCTTCCCTCTTCAAATTCCTGCTCGGACTTGGGACGTGGGGGCCAGCAAAGTAAAAGGCTGGGGCACCCTTGGCCAGCCCCTTTGTCTGGGAACAACTCCTGAAGAACAACTGGGTAGAACTTGAAGTTGTTGACAATCACTTAGGGATATGGGTGTTCCGGGTTGTTCAAACACCTTTCCAGGTGGAGCACTGGAAAAGCCTGCGTTCTTACAGAGAAGCCCACCTTGGCTGCAAGCACAGCACAGTGAGGCAAGAGACTTCTTCCTTCCTTATTCTCCACCTGCCTGTCCAGGACAGACACATAATCTCCTTCACCCCAGCTCCCCACCCAGTTGTGGTGGTGGGTTTTTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alain Boulende Sab et al.
PloS one, 6(12), e29038-e29038 (2011-12-17)
GATA4 is an essential transcription factor required for the development and function of multiple tissues, including a major role in gonadogenesis. Despite its crucial role, the molecular mechanisms that regulate Gata4 expression in vivo remain poorly understood. We recently found