Kluczowe dokumenty
EMU070801
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cks2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGATCCCGCTTACTCCTCTGCGCGCCGGCAGGATGGCCCACAAGCAGATCTACTACTCAGACAAGTACTTCGATGAGCACTACGAGTACCGGCATGTCATGTTACCCAGAGAACTCTCTAAACAAGTACCCAAAACTCATCTGATGTCCGAAGAGGAGTGGAGGAGACTTGGTGTCCAACAGAGTCTAGGATGGGTTCATTACATGATTCATGAGCCAGAACCGCATATTCTTCTCTTTAGACGACCTCTTCCAAAAGAACAACAAAAATGAAGTGCAGCTGGGATCATCTAATCTTTTTCAAATTTAATGTATATGTGTATATAAGGTAGTATTCAGTGAATACTTGAAAAGTGTACAAACCTTTCATCCATACCTGTGCATGCGCTGTATTCTTCACAGCAACAGAGCTCAGTCAAATGCAACTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min-Hao Yu et al.
American journal of cancer research, 5(9), 2708-2718 (2015-11-27)
Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 2 (CKS2) is a cyclin-dependent kinase-interacting protein, which is essential for cell cycle regulation. Elevated expression of CKS2 has been demonstrated in multiple types of human malignancies. However, the clinical significance, oncogenic functions and related mechanisms