Kluczowe dokumenty
EMU069801
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Plk3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTGTTTGGCAGGAAAAAGAACAAGAATAAGAACCATTCTGAGGACCAGGATAATGTCTCCTGCTTGGTGAGTGGCCTCATGCGCACATCCATCGGTCATCCAGATGTCAGGCCGGAGGCTCCTGTAGTTTCAGGCCAGGCCCCTGCCAGCTTGATAGAGACAGCTGCCGAGGACAGCTCGCCCCGTGGGACACTGGCCAGCAGTGGAGATGGGTTTGAAGAAGGTTTGACTGTGGCCACAGTGGTAGAGTCTGCCCTCTGTGCACTGAGAAACTGTGTGGCCTTCATGCCCCCAGCCGAACAGAACCCAGCCCCACTGGCACAGCCAGAGCCTCTGGTGTGGGTCAGCAAGTGGGTTGACTACTCCAACAAGTTTGGCTTTGGCTATCAGCTGTCCAGCCGCCGTGTAGCCGTGCTCTTCAATG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chellappagounder Thangavel et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(21), 5468-5482 (2014-08-29)
Perturbations in the retinoblastoma pathway are over-represented in advanced prostate cancer; retinoblastoma loss promotes bypass of first-line hormone therapy. Conversely, preliminary studies suggested that retinoblastoma-deficient tumors may become sensitized to a subset of DNA-damaging agents. Here, the molecular and in