Kluczowe dokumenty
EMU068891
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Abca1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GAACTTTGCCAAGGACCAAAGTGATGATGACCACTTAAAGGACCTGTCACTGCACAAAAACCAGACAGTTGTGGATGTGGCCGTTCTCACATCCTTTTTGCAGGATGAGAAAGTGAAAGAAAGTTATGTATGAAGAATCCCGTTCACACAGGGTGAATGAAAGGAAGGAAGAGCGAGGTCTTCCTTTGCACTGTGTCAAGTGTTCTAGAAGAAAGCGTCCTGCGTTTCTGTGGAGAAGAACAAACTGGATACTGTACTGACACTATTCAATGCAATGCACTTCAATGCAACGAGAACACAATTCCATTACAGGGGCAGTGCCTTTGTAGCCTATGTCTTGTATGGCTCTCTAGTGAAAATGACTTGAAGTTAGTTCATTACCTTATACAGATGTGAAACTCTGGTGTGGAACCAAGCAGACT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Zhou et al.
PloS one, 4(8), e6853-e6853 (2009-09-01)
ATP-binding cassette transporter A1 mediates apolipoprotein AI-dependent efflux of cholesterol and thereby removes cholesterol from peripheral tissues. ABCA1 expression is tightly regulated and deficiency of this cholesterol transporter results in cholesterol accumulation within cells. Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1)
Shenshen Zhu et al.
Pharmacology, 95(5-6), 258-263 (2015-05-23)
This study was conducted to explore the effect of zerumbone, isolated from Zingiberzerumbet Smith, on apolipoprotein A-I (apoA-I)-mediated cholesterol efflux from THP-1 macrophages. THP-1 macrophages were treated with different concentrations (10-100 μmol/l) of zerumbone and cholesterol efflux was measured. The