Kluczowe dokumenty
EMU067621
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Brd2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTTCCCCAGCTAGTCCTCCTGGGAGTCTTGAGCCAAAGGCAGCAAGGCTCCCTCCTATGCGCAGAGAGAGTGGCCGCCCAATCAAACCCCCACGAAAAGACTTGCCTGACTCGCAACAGCAACACCAGAGCTCTAAGAAAGGGAAGCTGTCAGAGCAGTTAAAGCACTGCAACGGCATCCTGAAGGAACTGCTCTCAAAGAAGCACGCTGCCTACGCCTGGCCCTTCTATAAGCCAGTGGACGCTTCTGCTCTTGGCCTTCATGATTACCATGACATCATTAAACACCCCATGGACCTCAGCACTGTCAAGCGGAAGATGGAGAACCGTGACTACCGGGATGCACAGGAGTTTGCTGCTGATGTACGGCTTATGTTCTCCAACTGCTATAAGTACAATCCTCCAGACCACGATGTTGTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kun Zang et al.
PloS one, 8(10), e78536-e78536 (2013-11-07)
Bromodomain-containing protein 2 (Brd2) is a nuclear serine/threonine kinase involved in transcriptional regulation. In 3T3-L1 adipocytes, Brd2 normally co-represses PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor gamma) and inhibits adipogenesis. Here, we show that Brd2 over-expression in preadipocytes inhibits their differentiation into adipocytes
Chiara Pastori et al.
Epigenetics, 9(4), 611-620 (2014-02-06)
Epigenetic proteins have recently emerged as novel anticancer targets. Among these, bromodomain and extra terminal domain (BET) proteins recognize lysine-acetylated histones, thereby regulating gene expression. Newly described small molecules that inhibit BET proteins BRD2, BRD3, and BRD4 reduce proliferation of
Noelia Luna-Peláez et al.
Cell death & disease, 10(8), 548-548 (2019-07-20)
Mutations in NIPBL are the major cause of Cornelia de Lange Syndrome (CdLS). NIPBL is the cohesin-loading factor and has recently been associated with the BET (bromodomains and extra-terminal (ET) domain) proteins BRD2 and BRD4. Related to this, a CdLS-like
Chang Soon Choi et al.
Neurochemical research, 40(11), 2211-2219 (2015-09-10)
The post translational modification of lysine acetylation is a key mechanism that regulates chromatin structure. Epigenetic readers, such as the BET domains, are responsible for reading histone lysine acetylation which is a hallmark of open chromatin structure, further providing a