Kluczowe dokumenty
EMU067061
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Kat2a
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCACATCAAACACAGCATCCTTTACTTTCTCACCTATGCTGACGAGTACGCCATTGGCTACTTCAAAAAGCAGGGCTTCTCCAAAGACATCAAGGTGCCCAAGAGCCGCTATCTGGGCTACATCAAGGACTATGAAGGAGCGACGCTGATGGAGTGTGAGCTGAATCCCCGAATCCCCTACACAGAGCTGTCCCACATCATCAAGAAACAGAAAGAGATCATCAAGAAGTTGATTGAGCGCAAACAGGCACAGATCCGCAAGGTCTACCCTGGACTCAGCTGCTTCAAAGAGGGAGTGAGGCAGATCCCGGTGGAGAGCGTCCCTGGCATTCGAGAGACAGGCTGGAAGCCACTGGGAAAGGAGAAGGGCAAGGAGCTTAAGGATCCTGATCAGCTATATACGACCCTCAAAAACCTGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kun Liu et al.
International journal of molecular sciences, 16(9), 21897-21910 (2015-09-18)
The general control of nucleotide synthesis 5 (GCN5), which is one kind of lysine acetyltransferases, regulates a number of cellular processes, such as cell proliferation, differentiation, cell cycle and DNA damage repair. However, its biological role in human glioma development