Kluczowe dokumenty
EMU064051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Map3k5
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAGTATCTGGGCTCCTTCAGTGAGAACTGCTTCATCAAAATCTTCATGGAGCAAGTCCCAGGAGGAAGCCTCTCTGCTCTCCTTCGTTCAAAATGGGGCCCATTAAAGGACAACGAACAGACGATTGGCTTCTATACGAAGCAGATACTGGAAGGATTAAAATACCTTCACGACAATCAGATAGTCCACCGGGATATAAAGGGTGACAATGTATTGATTAATACCTACAGTGGTGTGCTCAAGATCTCTGACTTCGGGACATCCAAGAGGCTTGCTGGCATAAACCCATGTACCGAAACCTTTACAGGTACCCTTCAGTATATGGCGCCAGAAATAATCGATAAAGGACCACGAGGCTATGGAAAGGCCGCCGACATTTGGTCACTGGGCTGCACAATCATCGAAATGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Musarat Ishaq et al.
Biochimica et biophysica acta, 1843(12), 2827-2837 (2014-09-01)
Atmospheric pressure gas plasma (AGP) generates reactive oxygen species (ROS) that induce apoptosis in cultured cancer cells. The majority of cancer cells develop a ROS-scavenging anti-oxidant system regulated by Nrf2, which confers resistance to ROS-mediated cancer cell death. Generation of