Kluczowe dokumenty
EMU063671
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Apmap
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTGAGGGCAAGAAGATGTCCTTTGTGAATGACCTCACTGTTACTCGGGATGGAAGGAAGATTTATTTCACGGATTCCAGCAGCAAGTGGCAGAGACGAGACTACCTGCTTCTGGTGATGGAGGCCACTGATGATGGGCGCCTGTTAGAGTATGATACTGTGACGAAAGAAGTGAAGGTTTTGTTGGACCAGTTGCAGTTCCCTAATGGAGTTCAGCTCTCTCCTGAGGAAGACTTTGTCCTAGTGGCAGAGACAACTATGGCCAGGATACGAAGAGTCTATGTGTCTGGCCTGATGAAAGGAGGGGCAGATATGTTTGTGGAGAACATGCCTGGATTTCCTGACAATATCCGGCCTAGCAGCTCTGGCGGATACTGGGTTGCTGCTGCAACCATTCGTGCTAACCCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuhang Ma et al.
Journal of proteome research, 15(2), 628-637 (2016-01-16)
Gestational diabetes mellitus (GDM) is considered as an early stage of type 2 diabetes mellitus. In this study, we compared demographic and clinical data between six GDM subjects and six normal glucose tolerance (NGT; healthy controls) subjects and found that
Sebastien Mosser et al.
Human molecular genetics, 24(2), 371-382 (2014-09-03)
The deposition of amyloid-beta (Aβ) aggregates in the brain is a major pathological hallmark of Alzheimer's disease (AD). Aβ is generated from the cleavage of C-terminal fragments of the amyloid precursor protein (APP-CTFs) by γ-secretase, an intramembrane-cleaving protease with multiple