Kluczowe dokumenty
EMU062111
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rapgef1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGACCCAGTTCACAGAGCACTTCAACAACATGTCCTACTGGGTGCGGTCCATCATCATGCTGCAGGAGAAGGCCCAGGACCGGGAGAGGCTGCTCCTCAAGTTCATCAAGATCATGAAGCACCTGCGCAAGCTCAACAACTTCAACTCCTACCTGGCCATCCTCTCAGCACTAGACTCGGCCCCCATCCGCAGACTGGAGTGGCAGCGGCAGACCTCAGAGGGCCTGGCTGAGTACTGCACATTGATTGACAGCTCATCCTCCTTCCGAGCCTACCGGGCTGCTCTCTCAGAGGTGGAGCCCCCATGTATCCCATACCTAGGTCTGATTCTGCAAGACCTGACCTTCGTTCACCTGGGAAACCCAGATTATATTGACGGGAAAGTAAACTTCTCCAAGCGGTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marina A Guvakova et al.
The Biochemical journal, 463(2), 257-270 (2014-07-17)
The Ras-related GTPase Rap1 promotes cell adhesion and migration. Although the significance of Rap1 contribution to cell migration is increasingly being recognized, little is known about the biochemical mechanisms driving this process. In the present study, we discovered a previously