Kluczowe dokumenty
EMU060181
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rnmt
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTTGAGAAGCAGCAGTGAGCACGTTGCTTTAGAGCAGCACTCCATCCTCCCAGGTGGAGCAGACCATCTCAGAAACATTTGACAGCTGTTTGTTTATTTTAATAGTAAGTTCTCAATGTGTAGGATGCTGCCACAAACTTCAGTGTATGAATTTGACACTTACTGTCTGTGACAGGTTAGCATAATGTGTGTACATAGGGATGAGTTGTCTTGAAGATCTATTTTTAAGTACTGTTGTAATTGTTCCCCTCTACTGTCAAAACTCTAGCAAGGCATGTCAGAGCAGCTGACCTCCCCAGTGCTGTGATGTGTGAGCAGCTGACCTCCCCAGTGCTGGGATGTGTGAATGTGTTTACAGAGCTGATTTGACAGTCGCTAGAATTGGCAGAGGAACGTTCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun Liu et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 34, 35-35 (2015-05-01)
Gastric cancer (GC) remains one of the most common types of malignant cancer, and the molecular mechanism underlying its metastasis is still largely unclear. MicroRNAs have emerged as important regulators of metastasis because of their ability to act on multiple
Hanyin Cheng et al.
Cancer research, 75(13), 2737-2748 (2015-05-09)
Uveal melanoma patients with metastatic disease usually die within one year, emphasizing an urgent need to develop new treatment strategies for this cancer. MEK inhibitors improve survival in cutaneous melanoma patients but show only modest efficacy in metastatic uveal melanoma
Yan Zhao et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 8(4), 3719-3726 (2015-06-23)
Cyclooxygenase2 (Cox-2) is well known for glioma growth through up-regulation of prostaglandin E2 (PGE2) levels. MET, a hepatocyte growth factor (HGF) receptor, is also frequently high expressed in glioma, which promotes glioma growth and invasion. Here, we demonstrate that HGF/MET
Katarzyna Miekus et al.
Oncotarget, 6(12), 10086-10101 (2015-04-19)
Cervical cancer is one of the leading causes of death among women suffering from tumors. Current treatment options are insufficient. Here, we investigated the MET receptor as a potential molecular target in advanced cervical cancer. Downregulation of MET receptor expression
Young-Won Kim et al.
PloS one, 10(7), e0134552-e0134552 (2015-08-01)
Previous studies have shown that c-MET is overexpressed in cases of aggressive bladder cancer (BCa). Identification of crosstalk between c-MET and other RTKs such as AXL and PDGFR suggest that c-MET network genes (c-MET-AXL-PDGFR) may be clinically relevant to BCa.