Kluczowe dokumenty
EMU057121
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gne
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTCTGCTGCCTTGATGAACATCCGCATCCTTCACATTGAAGGAGGCGAGGTCAGCGGGACCATTGATGACTCTATCAGACACGCCATAACAAAACTGGCTCACTACCATGTGTGCTGCACTAGAAGTGCAGAGCAGCACCTGATCTCTATGTGCGAGGACCACGACCGCATCCTGTTGGCAGGCTGCCCTTCCTATGACAAACTGCTCTCCGCCAAGAACAAAGACTATATGAGCATCATTCGGATGTGGCTAGGCGATGATGTAAAATGTAAGGATTACATCGTTGCCCTGCAGCATCCCGTGACCACTGACATTAAGCATTCCATAAAGATGTTTGAGCTAACACTGGATGCCCTGATCTCGTTTAACAAGAGGACCCTAGTTCTGTTTCCAAATATCGATGCAGGCAGCAAGGAGATGGTTCGAGTGATGCGGAAGAAGGGCATCGAGCATCACCCCAATTTCCGTGCAGTCAAGCACGTCCCGTTTGACCAGTTCATACAGCTGGTCGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olga Kudryavtseva et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 306(9), H1287-H1301 (2014-02-25)
L-type Ca(2+) channels (LTCCs) are important for vascular smooth muscle cell (VSMC) contraction, as well as VSMC differentiation, as indicated by loss of LTCCs during VSMC dedifferentiation. However, it is not clear whether loss of LTCCs is a primary event