Kluczowe dokumenty
EMU057051
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Usp7
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCCTAAGGACCCTGCAAATTATATTCTCCATGCAGTCTTGGTTCACAGTGGAGATAATCATGGTGGACATTACGTGGTTTACCTAAACCCCAAAGGGGATGGCAAATGGTGTAAGTTCGATGATGACGTGGTATCCAGGTGTACTAAAGAAGAAGCCATTGAGCACAATTATGGGGGTCATGATGATGATCTGTCTGTTCGACACTGCACAAATGCCTATATGTTAGTGTACATCAGGGAATCAAAGCTAAGTGAAGTGTTACAAGCTGTCACCGACCATGATATTCCTCAGCAGTTGGTGGAACGATTGCAAGAAGAGAAAAGGATCGAGGCTCAGAAGCGGAAGGAGCGGCAGGAAGCCCATCTCTACATGCAAGTGCAGATAGTTGCAGAGGACCAGTTTTGTGGCCACCAAGGAAATGACATGTACGACGAGGAGAAAGTGAGGTACACTGTGTTCAAGGTTCTGAAGAACTCCTCCCTGGCCGAGTTTGTTCAGAGCCTCTCCCAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Serena Giovinazzi et al.
Oncotarget, 5(11), 3728-3742 (2014-07-09)
USP7 (Ubiquitin Specific processing Protease-7) is a deubiquitinase which, over the past decade emerged as a critical regulator of cellular processes. Deregulation of USP7 activity has been linked to cancer, making USP7 inhibition an appealing anti-cancer strategy. The identification of
Seemana Bhattacharya et al.
The FEBS journal, 281(13), 3061-3078 (2014-05-16)
Tumor suppressor retinoblastoma-associated protein (Rb) is an important cell cycle regulator, arresting cells in early G1. It is commonly inactivated in cancers and its level is maintained during the cell cycle. Rb is regulated by various post-translational modifications such as
Key-Hwan Lim et al.
Scientific reports, 5, 12793-12793 (2015-08-05)
HAUSP (herpes virus-associated ubiquitin specific protease, known as ubiquitin specific protease 7), one of DUBs, regulates the dynamics of the p53 and Mdm2 network in response to DNA damage by deubiquitinating both p53 and its E3 ubiquitin ligase, Mdm2. Its