Kluczowe dokumenty
EMU056631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ift88
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGAAGCTGAACCGTCTGGATGAAGCCCTGGACTCCTTCCTGAAACTGCACGCGATCCTTCGGAACAGCGCTCAAGTTCTTTGCCAGATAGCAAACATATATGAGTTAATGGAAGATCCCAATCAAGCTATTGAATGGCTGATGCAGTTGATCAGCGTTGTTCCAACTGATTCCCAAGCTCTGTCTAAACTGGGAGAGTTATACGATAGTGAGGGAGACAAGTCCCAGGCATTCCAATATTACTATGAGTCATACAGGTATTTCCCTTCTAACATTGAAGTCATTGAATGGCTTGGAGCTTATTACATTGATACACAGTTCTGCGAGAAAGCCATTCAGTACTTTGAAAGAGCTTCCCTTATACAACCCACTCAAGTGAAGTGGCAGCTGATGGTAGCTAGCTGCTTTAGAAGAAGTGGTAACTACCAAAAGGCATTAGATACTTATAAAGAGATTCACAGGAAATTTCCGGAGAATGTTGAATGTTTGCGTTTCTTGGTTCGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Makiri Kawasaki et al.
Journal of cellular physiology, 230(11), 2788-2795 (2015-04-02)
Ift88 is an intraflagella transport protein, critical for the cilium, and has been shown to be required for the maintenance of chondrocytes and cartilage. However, how Ift88 is controlled by cytokines that play a role in osteoarthritis is not well
Lei Wang et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 309(7), R757-R766 (2015-08-14)
The present study tested whether primary cilia on macula densa serve as a flow sensor to enhance nitric oxide synthase 1 (NOS1) activity and inhibit tubuloglomerular feedback (TGF). Isolated perfused macula densa was loaded with calcein red and 4,5-diaminofluorescein diacetate