Kluczowe dokumenty
EMU054571
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Rrm1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGCCTGAATTCTGCCATTATCTATGACCGAGATTTCTCTTATAACTACTTTGGCTTTAAGACACTGGAACGGTCATATTTGTTGAAGATCAATGGTAAAGTGGCTGAAAGACCACAGCATATGTTGATGAGGGTTTCTGTGGGGATTCACAAAGAAGATATTGATGCTGCAATTGAAACCTACAACCTACTTTCTGAGAAGTGGTTCACTCATGCCTCTCCTACTCTCTTCAATGCTGGGACCAACCGCCCACAGCTGTCTAGCTGTTTCCTCTTGAGTATGAAAGATGACAGCATTGAAGGAATTTATGATACTCTGAAGCAGTGTGCCTTGATTTCTAAGTCCGCTGGGGGAATTGGTGTTGCTGTGAGTTGTATTCGGGCCACTGGTAGCTACATCGCTGGGACTAATGGCAATTCTAATGGCCTTGTGCCAATGCTGAGAGTATATAACAACACAGCTCGCTATGTGGATCAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianmei Wu et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1006, 167-178 (2015-11-10)
Simultaneous, quantitative determination of intracellular nucleoside triphosphates and other polar metabolites using liquid chromatography with electrospray ionization tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) represents a bioanalytic challenge because of charged, highly hydrophilic analytes presented at a large concentration range in a complex
Rong Yao et al.
PloS one, 10(5), e0125169-e0125169 (2015-05-07)
Pulmonary fibrosis is one of the most common complications of paraquat (PQ) poisoning, which demands for more effective therapies. Accumulating evidence suggests adiponectin (APN) may be a promising therapy against fibrotic diseases. In the current study, we determine whether the
Chou-Kit Chou et al.
International journal of molecular sciences, 16(7), 15104-15117 (2015-07-08)
BubR1 is a critical component of spindle assembly checkpoint, ensuring proper chromatin segregation during mitosis. Recent studies showed that BubR1 was overexpressed in many cancer cells, including oral squamous cell carcinomas (OSCC). However, the effect of BubR1 on metastasis of