Kluczowe dokumenty
EMU053821
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pik3ca
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGAACTGCCAAAGCACATCTACAACAAGTTAGATAAAGGACAAATCATAGTGGTGATTTGGGTAATAGTCTCTCCAAACAACGACAAGCAGAAGTACACTCTGAAGATCAATCATGACTGTGTGCCAGAGCAAGTCATTGCTGAAGCCATCAGGAAAAAGACTCGGAGCATGTTGTTGTCCTCTGAGCAGCTGAAACTCTGTGTCTTAGAATATCAGGGCAAGTATATTCTGAAAGTGTGTGGCTGTGACGAATACTTCCTGGAAAAGTACCCTCTGAGTCAGTACAAGTACATAAGAAGCTGTATAATGCTGGGGAGGATGCCCAACTTGATGCTGATGGCCAAAGAAAGCCTATACTCTCAGCTGCCGATTGATAGCTTCACCATGCCGTCATACTCCAGGCGCATCTCCACAGCCACACCCTACATGAATGGAGAGACATCTACGAAATCCCTCTGGGTCATA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhenyou Zou et al.
Journal of drug targeting, 22(9), 839-848 (2014-07-16)
Multi-drug resistance (MDR) cancer is an intractable problem. Over-expression of drug efflux transporters such as ABCB1, ABCC1 and ABCG2 contributes to it, by which they pump drugs out of cells, and result in the decrease in the efficacy of chemotherapy.