Kluczowe dokumenty
EMU052921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Id3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTCCGGAACTTGTGATCTCCAAGGACAAGAGGAGCTTTTGCCACTGACCCGGTCGTCCTGGCACCTCCCGAACGCAGGTGCTGGCGCCCGTTCCGCTTGGGACCCTGGGACTCTGGGACTCTGGGACCCTCTCTCCAGCCGGAAGCCTGAGGGCATGGATGAGCTTCGATCTTAACCCAGCCCTCTTCACTTACCCTGAACTCAACGCCTCGAGGCTGGACCTGGAGCCCGAGAGAAGGACTGAACTTGGGTGGCCTGAAGAGCTAGCACACGCTGGTCAGCAGCTGGGCAACGTCACTCTGTCCCCACCCTGACTCAAGTCTAAAAGACTGGCTTTTCCGAGAATGGGGTGTCGAGAGGGTGTGGGGGGATGCGAGTGGCTGCCCTGCGCACTCTGCCAAGGCAGCATAAGAGCTGTTCTTCTGGTTTCCTTGGAGAAAAGCTCTGCTGCCCTGATTA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jayanta K Das et al.
PloS one, 9(8), e104159-e104159 (2014-08-05)
Microvascular lesions resulting from endothelial cell dysfunction are produced in the brain, lung, kidney, and retina of patients of complex chronic diseases. The environmental and molecular risk factors which may contribute in the development of microvascular damage are unclear. The