Kluczowe dokumenty
EMU051841
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Grem1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTCTGCAAGCCCAAGAAGTTCACCACCATGATGGTCACACTCAACTGTCCTGAGCTACAGCCACCCACCAAGAAGAAAAGGGTCACACGCGTGAAGCAGTGCCGTTGCATATCCATCGACTTGGATTAAGTCAAAGCGGGCACATTCAGCCTGTCATAGCCATGCTGAGAGAGCCACACCCAAACCACCCGATTCCTACTTGGCTTAAACCTAGAGGCCAGAAGAACCAGCAGTTGCTTCCTGGCTGGAGGCTGCTTATGCATAGTGTATGCGCATGAGTGTGCATGGGTGCCTGTGGGTGTTTCCAAACACCAGCCGGAAACAGCCTTTGCTAGAAGGCACTTCCTGTTACTCTGCTTCAGATGGTCGGAAATGCCCACACCACTGGACCCAAACATCCACAGGGGCAGGGCTGTAGTTGGCTTTGTCATTGTGTTCCATGTGCCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nam Ji Sung et al.
International journal of molecular sciences, 21(23) (2020-12-09)
Gremlin-1 (GREM1), one of the bone morphogenetic protein (BMP) antagonists, can directly bind to BMPs. GREM1 is involved in organogenesis, tissue differentiation, and organ fibrosis. Recently, numerous studies have reported the oncogenic role of GREM1 in cancer. However, the role
Na Hui Kim et al.
Biochemical and biophysical research communications, 533(4), 1378-1384 (2020-10-25)
Gremlin-1 (GREM1), one of the antagonists of bone morphogenetic proteins (BMPs), has recently been reported to be overexpressed in a variety of cancers including breast cancer. GREM1 is involved in tumor promotion, but little is known about its role in
Julie R Graham et al.
Journal of cellular biochemistry, 115(9), 1539-1548 (2014-03-19)
Fibrosis is a chronic disease characterized by an excessive deposition of scar tissue in the affected organs. A central mediator of this process is transforming growth factor-β (TGF-β), which stimulates the production of extracellular matrix proteins such as collagens. MicroRNAs