Kluczowe dokumenty
EMU051511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Brd4
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TAAAGTGCTGCAGTGGCATCCTCAAGGAGATGTTTGCCAAGAAACATGCTGCCTATGCCTGGCCTTTCTACAAGCCTGTGGATGTGGAGGCACTGGGTCTGCACGACTACTGTGACATCATCAAACATCCCATGGACATGAGCACAATCAAGTCTAAACTAGAGTCCCGAGAGTACAGAGATGCCCAGGAATTTGGTGCTGATGTCCGATTGATGTTCTCCAACTGCTACAAGTACAACCCCCCTGACCATGAAGTGGTAGCCATGGCTCGAAAACTCCAGGATGTGTTTGAAATGCGCTTTGCCAAGATGCCTGATGAGCCTGAAGAGCCAGTTGTTACAGTGTCCTCTCCTGCAGTGCCACCCCCTACAAAGGTGGTAGCCCCACCCTCATCTAGTGACAGCAGCAGCGACAGTTCTTCCGACAGCGACAGTTCCACTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vaibhav Sahai et al.
Molecular cancer therapeutics, 13(7), 1907-1917 (2014-05-09)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is associated with pronounced fibrosis that contributes to chemoresistance, in part, through increased histone acetylation. Because bromodomain (BRD) and extra terminal domain (BET) proteins are "readers" of histone acetylation marks, we targeted BET proteins in PDAC
Noelia Luna-Peláez et al.
Cell death & disease, 10(8), 548-548 (2019-07-20)
Mutations in NIPBL are the major cause of Cornelia de Lange Syndrome (CdLS). NIPBL is the cohesin-loading factor and has recently been associated with the BET (bromodomains and extra-terminal (ET) domain) proteins BRD2 and BRD4. Related to this, a CdLS-like
Deepanwita Sengupta et al.
Epigenetics, 10(6), 460-466 (2015-05-06)
Pathologic c-Myc expression is frequently detected in human cancers, including Merkel cell carcinoma (MCC), an aggressive skin cancer with no cure for metastatic disease. Bromodomain protein 4 (BRD4) regulates gene transcription by binding to acetylated histone H3 lysine 27 (H3K27Ac)
W Liu et al.
Cell death and differentiation, 21(12), 1950-1960 (2014-08-26)
Bromodomain-containing protein 4 (BRD4) is an important epigenetic reader implicated in the pathogenesis of a number of different cancers and other diseases. Brd4-null mouse embryos die shortly after implantation and are compromised in their ability to maintain the inner cell