Kluczowe dokumenty
EMU051011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cth
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCTGCCACCATTACGATTACCCATCTTTTAAAAGCAGGAGATGAAATCATTTGCATGGATGAAGTGTATGGAGGCACCAACAGGTACTTCAGGAGGGTGGCATCTGAATTTGGACTGAAGATTTCTTTTGTAGATTGTTCCAAAACCAAATTGCTAGAGGCAGCGATTACACCACAAACCAAGCTTGTTTGGATCGAAACACCCACAAACCCAACTTTGAAGTTGGCTGACATTGGAGCCTGCGCACAAATTGTCCACAAACGTGGAGACATCATTTTGGTTGTAGATAACACCTTCATGTCTGCATATTTCCAGAGACCTTTGGCTCTGGGTGCTGATATTTGTATGTGTTCTGCCACAAAATACATGAATGGCCACAGCGATGTTGTCATGGGTTTAGTGTCTGTTAATTCTGATGACCTCAATAGTCGGCTTCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuangshuang Li et al.
Antioxidants & redox signaling, 23(7), 630-642 (2015-03-12)
Hydrogen sulfide (H2S) exerts a wide range of actions in the body, especially in the modulation of mitochondrial functions. The normal replication of mitochondrial DNA (mtDNA) is critical for cellular energy metabolism and mitochondrial biogenesis. The aim of this study