Kluczowe dokumenty
EMU050951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ehmt2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCCTATGTGGTCAGCTCAGTATCCGATGCTGGTATGACAAGGACGGGCGGCTGCTCCAGGAGTTTAACAAGATCGAGCCCCCCCTGATCTTTGAGTGTAACCAGGCATGCTCCTGCTGGAGAAGCTGCAAGAACCGCGTGGTGCAGAGCGGCATCAAGGTACGGCTGCAGCTCTACCGGACTGCCAAGATGGGCTGGGGGGTCCGAGCCTTGCAGACCATCCCCCAGGGCACGTTCATCTGCGAGTATGTAGGAGAGCTGATCTCTGATGCCGAGGCTGATGTGAGAGAGGATGATTCTTACCTCTTCGATTTAGATAACAAGGATGGCGAGGTTTACTGCATTGATGCCCGTTACTATGGCAACATCAGCCGATTCATTAACCACCTGTGTGACCCCAACATCATCCCTGTCCGGGTTTTCATGCTGCACCAAGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yize Li et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 7(13), 1902402-1902402 (2020-07-17)
Nerve injury-induced change in gene expression in primary sensory neurons of dorsal root ganglion (DRG) is critical for neuropathic pain genesis. N6-methyladenosine (m6A) modification of RNA represents an additional layer of gene regulation. Here, it is reported that peripheral nerve
Shuli Liu et al.
Oncotarget, 6(9), 6887-6901 (2015-03-10)
Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is a particularly aggressive cancer with poor prognosis, largely due to lymph node metastasis and local recurrence. Emerging evidence suggests that epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is important for cancer metastasis, and correlated with increased
Kee-Beom Kim et al.
Nucleic acids research, 43(7), 3509-3523 (2015-03-15)
Histone H3K9 methyltransferase (HMTase) G9a-mediated transcriptional repression is a major epigenetic silencing mechanism. UHRF1 (ubiquitin-like with PHD and ring finger domains 1) binds to hemimethylated DNA and plays an essential role in the maintenance of DNA methylation. Here, we provide