Kluczowe dokumenty
EMU050451
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Suz12
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GATGGCTCCTATGCAGGAAATCCTCAGGATATACATCGCCAACCTGGATTTGCTTTTAGTCGAAATGGACCGGTAAAGAGAACACCTATCACACATATTCTTGTTTGCAGGCCAAAAAGAACAAAAGCAAGCATGTCGGAGTTTCTTGAATCTGAAGATGGAGAAGTGGAGCAGCAGAGAACATACAGCAGTGGCCACAATCGTCTCTATTTCCACAGTGATACCTGCTTACCTCTTCGGCCACAAGAAATGGAAGTAGATAGTGAAGATGAGAAAGATCCAGAATGGCTGAGAGAAAAAACCATTACTCAAATTGAAGAATTTTCTGATGTGAATGAAGGAGAGAAAGAAGTGATGAAGCTGTGGAACCTCCATGTCATGAAGCATGGATTTATTGCTGACAATCAAATGAATCATGCCTGTATGCTGTTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weisi Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 290(47), 28489-28501 (2015-10-08)
Our previous studies identified the oncogenic role of p21-activated kinase 1 (PAK1) in hepatocellular carcinoma (HCC) and renal cell carcinoma (RCC). Contrarily, PAK6 was found to predict a favorable prognosis in RCC patients. Nevertheless, the ambiguous tumor suppressive function of
Ming-de Huang et al.
Journal of hematology & oncology, 8, 50-50 (2015-05-15)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the leading causes of cancer-related death, especially in China. And the mechanism of its progression remains poorly understood. Growing evidence indicates that long non-coding RNAs (lncRNAs) are found to be dysregulated in many cancers
Xuefei Shi et al.
Molecular carcinogenesis, 54 Suppl 1, E1-E12 (2013-12-21)
In more recent years, long non-coding RNAs (lncRNAs) have been investigated as a new class of regulators of cellular processes, such as cell growth, apoptosis, and carcinogenesis. Although lncRNAs are dysregulated in numerous cancer types, limited data are available on
Michael Anthony Ruiz et al.
PloS one, 10(4), e0123987-e0123987 (2015-04-18)
Glucose-induced augmented vascular endothelial growth factor (VEGF) production is a key event in diabetic retinopathy. We have previously demonstrated that downregulation of miR-200b increases VEGF, mediating structural and functional changes in the retina in diabetes. However, mechanisms regulating miR-200b in