Kluczowe dokumenty
EMU050241
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Gsr
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGTCAAAGGCGTCTATGCTGTGGGAGACGTCTGTGGGAAAGCGCTTCTCACCCCAGTTGCAATCGCTGCTGGCCGGAAACTTGCCCATAGACTGTTTGAATGCAAACAAGATTCCAAATTAGACTATGACAACATCCCTACTGTGGTCTTCAGCCACCCCCCTATTGGGACCGTGGGGCTCACTGAAGACGAAGCTGTTCATAAGTATGGGAAAGACAATGTGAAAATCTACTCGACTGCCTTTACCCCGATGTATCACGCTGTGACCACGAGGAAGACGAAATGCGTCATGAAGATGGTTTGTGCCAACAAAGAGGAAAAGGTGGTTGGCATTCACATGCAGGGGATTGGCTGTGATGAGATGCTGCAGGGCTTCGCTGTAGCGGTGAAAATGGGGGCCACCAAGGCCGACTTCGACAACACAGTTGCCAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weiping Qin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 450(2), 979-983 (2014-06-28)
Glucocorticoids stimulate muscle atrophy through a cascade of signals that includes activation of FoxO transcription factors which then upregulate multiple genes to promote degradation of myofibrillar and other muscle proteins and inhibit protein synthesis. Our previous finding that glucocorticoids upregulate