Kluczowe dokumenty
EMU050011
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Snai1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAACCCACTCGGATGTGAAGAGATACCAGTGCCAGGCCTGTGCCCGAACCTTCTCCCGCATGTCCTTGCTCCACAAGCACCAAGAGTCTGGCTGCTCCGGAGGCCCTCGCTGACCCTGCTACCTCCCCATCCTCGCTGGCATCTTCCCGGAGCTCACCCTCCTCCTCACTGCCAGGACTCCTTCCAGCCTTGGTCCGGGGACCTGTGGCGTCCATGTCTGGACCTGGTTCCTGCTTGGCTCTCTTGGTGGCCTTTGCCGCAGGTGGCTGATGGAGTGCCTTTGTACCCGCCCAGAGCCTCCTACCCCTCAGTATTCATGAGGTGTAGCCTCTGGACACAGCTGCTTCGAGCCATAGAACTAAAGCCAACCCACTGGCTGGGAAGCTTGAACCCCGCTCAGGGGACCCCACTTCCCTACCTCCCTCAAGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wai-Kin So et al.
FEBS letters, 588(21), 3998-4007 (2014-09-28)
Aberrant epidermal growth factor receptor (EGFR) activation is associated with ovarian cancer progression. In this study, we report that the EGFR ligand amphiregulin (AREG) stimulates cell invasion and down-regulates E-cadherin expression in two human ovarian cancer cell lines, SKOV3 and
Qingsheng Dong et al.
PloS one, 9(6), e98651-e98651 (2014-06-25)
Glioblastoma is an extraordinarily aggressive disease that requires more effective therapeutic options. Snail family zinc finger 1, dysregulated in many neoplasms, has been reported to be involved in gliomas. However, the biological mechanisms underlying SNAI1 function in gliomas need further
Whajung Cho et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(9), 4287-4297 (2015-04-01)
PGs are emerging as important immune modulators. Since our report on the expression of PG synthases in human follicular dendritic cells, we investigated the potential immunoregulatory function of PGs and their production mechanisms. In this study, we explored the intracellular
Prathap Kumar S Mahalingaiah et al.
Journal of cellular physiology, 230(8), 1916-1928 (2014-12-30)
Oxidative injury to cellular macromolecules has been suggested as a common pathway shared by multiple etiological factors for kidney cancer. Whether the chronic oxidative stress alone is sufficient to induce malignant transformation in human kidney cells is not clear. Therefore