Kluczowe dokumenty
EMU049901
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ddb1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GACCCTGAGTGCCGTATGATTGGCCTTCGACTCTACGATGGCCTTTTCAAGGTCATTCCACTAGACCGAGACAATAAAGAGCTCAAGGCCTTTAACATCCGCCTAGAGGAACTGCACGTCATTGATGTCAAGTTCCTGTATGGTTGTCAAGCACCTACCATTTGCTTTGTCTACCAGGATCCTCAGGGGCGGCATGTGAAAACCTATGAGGTGTCTCTTCGAGAGAAGGAGTTCAACAAGGGCCCTTGGAAACAGGAGAATGTAGAAGCCGAAGCTTCAATGGTGATAGCAGTCCCAGAGCCTTTTGGAGGTGCCATCATCATTGGACAGGAATCAATCACCTATCATAACGGTGATAAATACCTGGCAATTGCTCCTCCTATCATTAAGCAAAGCACTATTGTGTGCCATAACCGGGTGGATCCTAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiuling Li et al.
The Journal of biological chemistry, 290(35), 21553-21567 (2015-07-15)
Pygopus 2 (Pygo2/PYGO2) is an evolutionarily conserved coactivator and chromatin effector in the Wnt/β-catenin signaling pathway that regulates cell growth and differentiation in various normal and malignant tissues. Although PYGO2 is highly overexpressed in a number of human cancers, the