Kluczowe dokumenty
EMU048551
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zc3h12a
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGGCTGTGAACTGGTTTCTGGAGCGAGGCCACACAGATATTACCGTGTTTGTGCCATCTTGGAGGAAGGAACAGCCTCGACCAGATGTGCCTATCACAGACCAGCACATCCTTCGGGAACTAGAGAAAAAGAAGATCTTGGTGTTCACGCCATCCAGGCGGGTCGGCGGCAAGCGCGTGGTGTGCTATGATGACCGCTTCATTGTGAAGCTGGCCTTCGAATCCGACGGAGTGGTGGTCTCCAATGACACGTACCGAGACCTCCAAGGCGAGAGGCAGGAGTGGAAACGCTTCATCGAGGAGCGGCTGCTCATGTACTCCTTCGTCAATGACAAGTTCATGCCCCCTGACGACCCTTTAGGACGGCATGGGCCTAGCCTGGACAACTTCCTTCGTAAGAAACCACTGCCTTCTGAGCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nidhi Kapoor et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(12), 6011-6023 (2015-05-03)
Macrophage polarization plays a critical role in tissue homeostasis, disease pathogenesis, and inflammation and its resolution. IL-4-induced macrophage polarization involves induction of STAT6 and Krüppel-like factor 4 (KLF4), which induce each other and promote M2 polarization. However, how these transcription