Kluczowe dokumenty
EMU046811
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Atox1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GTGTGCCGCGTCAGTCATGCCGAAGCACGAGTTCTCCGTGGACATGACCTGTGAGGGCTGTGCTGAAGCCGTCTCCAGAGTCCTCAACAAGCTGGGAGGAGTGGAGTTCAACATTGACCTGCCCAACAAGAAGGTCTGCATCGACTCTGAGCACAGCTCAGACACCCTGCTGGCAACCCTCAACAAAACAGGAAAGGCTGTTTCCTACCTTGGCCCCAAGTAGCCAGGACCTGGGCGAGTCCTTCCGGATATAAACTGAAGAGGCAGGCTGTTGATCTGGTCTCCCCGGCAGATCTGGAACACCAACTGCTCAGTCCAGTCCAGCCCAGCCATGGAGTTCCTGCCCAGACAGGCCTTCCCCGCTGGCTCCCTGCAAGCTTCCATGTAATAAAGTCAAGCTGAGTTT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arundhati Jana et al.
PloS one, 15(1), e0227916-e0227916 (2020-01-22)
Colorectal cancer remains a deadly cancer due to metastatic disease. To understand the molecular mechanisms of metastasis in colon cancer, we investigated whether the copper chaperone antioxidant-1 (Atox1) protein plays a role in this process. Recent findings indicate that Atox1
Gin-Fu Chen et al.
Scientific reports, 5, 14780-14780 (2015-10-07)
Copper (Cu), an essential micronutrient, plays a fundamental role in inflammation and angiogenesis; however, its precise mechanism remains undefined. Here we uncover a novel role of Cu transport protein Antioxidant-1 (Atox1), which is originally appreciated as a Cu chaperone and
Huawei Cai et al.
Oncology reports, 30(1), 269-275 (2013-04-30)
Copper is required for cell proliferation and tumor angiogenesis. Cellular copper metabolism is regulated by a network of copper transporters and chaperones. Antioxidant-1 (ATOX1) is a cytosolic copper chaperone important for intracellular copper transport, which plays a role in the
Edward A Ratovitski
Current pharmaceutical biotechnology, 16(9), 832-850 (2015-06-20)
MicroRNAs, whose transcription is regulated by members of the tumor protein p53 family, modulate the expression of numerous metabolic enzymes, significantly altering tumor cell response to chemotherapeutic treatments. The role for ΔNp63α-regulated microRNAs in regulation of cell cycle arrest, apoptosis