Kluczowe dokumenty
EMU046731
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nrep
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACAAGGAAATGGAGGGAGGTCTTATTAAGGGAAGACTTCCCGTGCCTAAGGAAGTGAACCGAAAGAAGATGGAGGAGACTGGCGCTGCCTCGCTGACTCCGCCAGGCAGCCGTGAATTCACCTCTCCAGCTACCAGTTACCTCCACCCTTTTTAATCGTCCCACCTCCATTTGTATTGCATATGGTGTATGGGGTTTTGATGAGGTCTTGGTATCATATATGGGATTTTTTTTTTCTGTGTAAATCATCAACTATTAGAAGAAACTATGGGACTCTAAGCCTGGCTTTAGAGAATTTACAGTGGACAAATAGGTTTCATCAAACCAGTTTTTAATCATTCTGACTCAAGTGAAAACGCTCAGAATTTCACACTGTGAATCCACGTTTACAACCCCTACAGGTGGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianglin Tan et al.
PloS one, 5(4), e9995-e9995 (2010-04-21)
The mechanisms of hypertrophic scar formation are not fully understood. We previously screened the differentially expressed genes of human hypertrophic scar tissue and identified P311 gene as upregulated. As the activities of P311 in human fibroblast function are unknown, we