Kluczowe dokumenty
EMU046231
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Fgf2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCAGGCCACTTCAAGGACCCCAAGCGGCTCTACTGCAAGAACGGCGGCTTCTTCCTGCGCATCCATCCCGACGGCCGCGTGGATGGCGTCCGCGAGAAGAGCGACCCACACGTCAAACTACAACTCCAAGCAGAAGAGAGAGGAGTTGTGTCTATCAAGGGAGTGTGTGCCAACCGGTACCTTGCTATGAAGGAAGATGGACGGCTGCTGGCTTCTAAGTGTGTTACAGAAGAGTGTTTCTTCTTTGAACGACTGGAATCTAATAACTACAATACTTACCGGTCACGGAAATACTCCAGTTGGTATGTGGCACTGAAACGAACTGGGCAGTATAAACTCGGATCCAAAACGGGACCTGGACAGAAGGCCATACTGTTTCTTCCAATGTCTGCTAAGAGCTGA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Yang et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(20), 3318-3330 (2015-09-18)
Fibroblast growth factors (FGF1, FGF2 and FGF4) and fibroblast growth factor receptors (FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4) have been reported to be expressed in preimplantation embryos and be required for their development. However, the functions of these molecules in trophectoderm