Przejdź do
EMU044671
MISSION® esiRNA
targeting mouse Casd1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCGTCAGCACGTTCATCTTCGTTTGTGTGGCACATGAGATTTCTCAGATCACCACTGACCTCGCGCAGGTCGTTATTCCTAAAGATAACCCGTCTCTCTTCCGAAGGCTGGCATGTACGATTGCATTCTTTGGTGGAGTCCTCATCTTATCCTCCATTCAAGATAAATCAAGACTGTAGGCTCCTACAATCCTAACAACAAACTCTTCGGGCTTACTTTGCATCTGCCTAGACGAGAAAATCATCTGTTTGAAGATATTAATGACTGTGTAAATATAAACATTTGGCAACAGGACAGTTTTGTGACGTCTGTTGAACTTGCGCGATTGTATATATCAGCCCTGTGTATATCCAATGTGAAATGCACACAGTGAACCAGGATGCATCGTATAAGAGTGCATGTGGAAAACCCTTTTCTACCAGATCTGTGTCTCTATTTATAGGTGATTATAGTTAGCATATGAAGGCAGGGAATGGTGGACTTTCCAGTAAACCTATGTAAGTACGTTAATTAGGTTAGTGACACCACTGTGTGTCTTGATATCCTCTGACTGTGTGGTAATCATTGCGTCG
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU056981EMU026331EMU177071
esiRNA cDNA target sequence
TCGTCAGCACGTTCATCTTCGTTTGTGTGGCACATGAGATTTCTCAGATCACCACTGACCTCGCGCAGGTCGTTATTCCTAAAGATAACCCGTCTCTCTTCCGAAGGCTGGCATGTACGATTGCATTCTTTGGTGGAGTCCTCATCTTATCCTCCATTCAAGATAAATCAAGACTGTAGGCTCCTACAATCCTAACAACAAACTCTTCGGGCTTACTTTGCATCTGCCTAGACGAGAAAATCATCTGTTTGAAGATATTAATGACTGTGTAAATATAAACATTTGGCAACAGGACAGTTTTGTGACGTCTGTTGAACTTGCGCGATTGTATATATCAGCCCTGTGTATATCCAATGTGAAATGCACACAGTGAACCAGGATGCATCGTATAAGAGTGCATGTGGAAAACCCTTTTCTACCAGATCTGTGTCTCTATTTATAGGTGATTATAGTTAGCATATGAAGGCAGGGAATGGTGGACTTTCCAGTAAACCTATGTAAGTACGTTAATTAGGTTAGTGACACCACTGTGTGTCTTGATATCCTCTGACTGTGTGGTAATCATTGCGTCG
esiRNA cDNA target sequence
AGAGCCAAGCGACATCAAGTTCTCCATGAGCAAGACAGATGAGCGAATTTCTTCTGCTGAGAACACAATAAGTGCAGTGGTTGGCAAGAAAATGCTGTTTCTTTTTCATCTGAATGAACCAGATAACCCGGTGGATCTGGAGTTTCAGCAAGCCTATGGCAACATTGTCTGCTATAGTTGGTATGGAGATGGCTACATCATGATTGGCTTTTCCCGAGGGACGTTTTTGGCTATTTCTACTCACTTTCCGGAAGTTGGGCAAGAGATATTTAAGGCTCGTGACCATAAGGATAATCTAACCAGTGTGGCCTTGTCACAGACTCTGAACAAAGCTGCCACATGTGGCGATAACTGCATAAAAATCCATGATCTGACAGAATTGAGAGACATGTATGCTATAATTAATCTGGATGATGAGAATAAAGGGCTGGGTACCTTATCCTGGACTGATGATGGTCAGTTGCTAGCACTGTCTACCCAAAGAGGCTCACTGCATGTCTTCCTGACCAA
esiRNA cDNA target sequence
CCAAGAACCTGCCTTCAGAGGTCATCTCCCTGACGCTGGTGAATGCTGCCTTCTCAGAGATCCAGGATGGAGCCTTCTCCCATCTGCCGTTGTTGCAGTTCTTGTTACTCAACTCTAACAAGTTCACACTGATTGGAGACAATGCCTTCATAGGACTGTCGCACCTGCAGTACCTCTTCATAGAGAACAATGACATCTGGGCTCTCTCCAAGTTTACCTTCAGAGGACTGAAGTCCTTGACACACCTTTCTCTGGCCAACAATAACCTGCAGACACTGCCCAGAGACATCTTCCGTCCCCTGGACATCCTGAGTGACTTAGACCTCCGGGGCAACGCACTTAACTGTGACTGCAAGGTAAAGTGGCTGGTGGAGTGGCTGGCACACACCAACACCACGGTGGCTCCCATCTACTGCGCCAGCCCGCCCCGCTTCCAGGAACACAAGGTGCAGGACT
esiRNA cDNA target sequence
GCCTCCTTGTCCTTCAACACTCCCGAGTACCTGAAGTCAACCTTTTCCAAAACAGACTCCATCACCACAGGAACTGTCTCCACTGTCAAGAACGGATTGCCCACAGATAAACCAGCTGTCACCGAAGATGTAAACATTTACCAGAAATATATTGCCAGGTTCTCAGGAAGTCAGCACTGCGGTCACATCCACTGCGCCTACCAGTACCGTGAGCACTATCACTGCCTGGACCCGGAGTGCAACTACCAGCGGTTCACAAGCAAGCAGGATGTGATCCGACATTACAACATGCACAAGAAGCGCGACAACTCCCTGCAGCACGGCTTCATGCGCTTCAGCCCGCTGGACGACTGCAGTGTCTACTACCACGGCTGCCACCTCAATGGGAAGAGCACCCACTACCACTGCATGCAGGTGGGATGTAACAAGGTATACACAAGTACGTCGGATGTGATGACTCACGAGAACTTCCACAAGAAGAACACCCAGCTCATCAACGATGGCTTCCAG
Gene Information
mouse ... CASD1(213819), Casd1(213819)
Gene Information
mouse ... WDR19(213081), Wdr19(213081)
Gene Information
mouse ... LGI3(213469), Lgi3(213469)
Gene Information
mouse ... CASZ1(69743), Casz1(69743)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000015189
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037890
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000033595
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028977
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU044671-20UG04061828501595
EMU044671-50UG04061828276134