Kluczowe dokumenty
EMU044291
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Antxr1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGCTTGCTACGGAGGATTCGACCTCTACTTCATCCTGGACAAGTCAGGAAGTGTGCTGCACCACTGGAATGAAATCTACTACTTCGTGGAGCAGTTGGCTCATAGATTCATCAGCCCACAGCTAAGGATGTCCTTCATTGTCTTCTCTACTCGAGGGACAACTTTAATGAAACTAACTGAGGACAGGGAACAGATCCGACAAGGCCTAGAAGAGCTCCAGAAAGTTCTGCCAGGAGGAGACACTTACATGCACGAAGGATTCGAGAGGGCCAGTGAGCAGATTTACTATGAGAACAGTCAAGGATACAGGACGGCGAGCGTCATCATCGCGTTGACGGATGGGGAGCTGCACGAGGACCTCTTCTTCTACTCAGAGAGGGAGGCTAACCGATCCCGAGACCTTGGTGCGATTGTTTACTGCGTTGGCGTGAAGGATTTCAATGAAACTCAGTTGGCTCGGATTGCAGACAGTAAGGACCACGTGTTTCCTGTGAACGACGGCTTCCAGGCTCTCCAAGGCATTATCCACTCAATTTTAAAGAAATCCTGCATCGAAATTCTGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amit Kumar et al.
PloS one, 9(6), e100228-e100228 (2014-06-28)
The Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus infects the human population and maintains latency stage of viral life cycle in a variety of cell types including cells of epithelial, mesenchymal and endothelial origin. The establishment of latent infection by KSHV requires the expression
Maude Gabriel et al.
BMC cancer, 15, 227-227 (2015-04-18)
Modification of splicing by chemotherapeutic drugs has usually been evaluated on a limited number of pre-mRNAs selected for their recognized or potential importance in cell proliferation or apoptosis. However, the pathways linking splicing alterations to the efficiency of cancer therapy