Kluczowe dokumenty
EMU043381
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ska1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACCCTGCCTTGAAGACCACCTTAAGTAAAATAGGAGATGAGATCATTGCAGTAAATGAGCTTCTAAATAAATTTGAATTGGAAATTCAGTATCAAGAACAAACTAACAGTTCACTCAAGGAGCTCTGTGAATCTCTTAGAGAAGAGTGTGAAGATGTGGAACATCTCAAAGAACACGTCCCTCCCCATCTGCCTCAAGTGACGGCGACCCAGAGCTTAGTTCACAAGCCCGAGCCGGATCCTAAAGAGTCAGACAAAGCTGAGGAGCCTGGACTGCCGAAGAAGCCCCCCAGAGAGCAGAGAGTTATCAAGGAAATGCAATTTATAACTATGGATGAATTCAGTGACGTTCCTGCGTACATGAAATCCCGTTTAACATATTGTCAAATTAATGATATTATTAAGGAAATTAACAAGGCAGTAGTTAGCAAATATAAGATTATGCATCAACCAAAAGCATCTATGAGCTCTGTGAAGAGAAATCTCTACCAGAGATTTATTAATGAAGAAACGAAGGACACGAAAGGTCATCACTTCATCGTGGAAGCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lihua Shen et al.
Oncology reports, 35(5), 2561-2568 (2016-03-18)
Currently, chemotherapy with platinum-based drugs including cisplatin is the most effective therapy for the treatment of non-small cell lung carcinoma (NSCLC). However, the efficacy of chemotherapy is limited due to commonly developed drug resistance. Spindle and kinetochore-associated complex subunit 1
Sushama Sivakumar et al.
Molecular biology of the cell, 25(5), 594-605 (2014-01-10)
The spindle and kinetochore-associated (Ska) protein complex is a heterotrimeric complex required for timely anaphase onset. The major phenotypes seen after small interfering RNA-mediated depletion of Ska are transient alignment defects followed by metaphase arrest that ultimately results in cohesion