EMU042951
MISSION® esiRNA
targeting mouse Kif9
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAATCACTTCGGGAGAAGCAAGGAGAGTACGAGAACAAAGGCCTGATGATCATCGACGAGGAGGAATTTCTGTTGATCCTGAAGCTCAAAGACCTGAAGAAGCAGTATCGAAATGAGTACCAGGAACTTAGAGACCTCCGGGCTGAGATCCAATACTGCCAGCGCCTGGTGGATCAGTGTCGCCATCGCCTGCTCATGGAATTTGACATCTGGTACAATGAGTCTTTTATGATCCCAGAGGACGTTCAGGTAGCACTGAAGCTAGGCAGCAGCATCCGGCCAGGAATGGTGCCTATCAGCAGGATTGTGTGTCTGGGAGAAGATGACCAGGACAGGTTCAGCCATCTGCAGCAGACTGTCCTGCCTGAAGGTCTTGATTCCATCACCTTCTACAATGCCAAAGTCAAGACAGATCAGAAGCACAATTATATGAAAACCATGGTGGGCCTCCAACAGTCACACAGAAAATAGTCTCATCAATAGCTTGAAGACCAGCAGCTCTAGTCTGTTCTAAGGAAGCTGCTAAACCACATGCCCAGAGTTC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... KIF9(16578) , Kif9(16578)
Opis ogólny
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)