Kluczowe dokumenty
EMU039811
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Irak1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGATTGGAGAGGGTGGTTTTGGATGTGTGTACCGAGCAGTCATGAGAAATACTACATATGCTGTGAAGAGACTGAAGGAGGAAGCTGACCTAGAGTGGACTATGGTGAAACAGAGCTTCTTAACAGAGGTGGAACAGCTATCAAGGTTTCGTCACCCAAATATCGTAGACTTTGCTGGCTACTGTGCAGAGAGTGGCTTATACTGCCTTGTTTATGGCTTCTTGCCCAATGGCTCCTTGGAGGATCAGCTCCACCTTCAGACCCAGGCCTGCTCCCCACTTTCCTGGCCTCAACGACTGGACATTCTTCTGGGCACAGCCCGGGCTATTCAGTTTTTACATCAGGATAGCCCCAGCCTTATCCATGGAGACATCAAGAGTTCTAACGTGCTTCTGGATGAGAGACTGATGCCCAAGCTGGGAGACTTTGGCCTGGCTCGTTTCAGCCGCTTTGCGGGGGCCAAAGCAAGCCAGAGCAGTACTGTGGCCCGGACTTCCACAGTTCGAGGTACCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Florian Meisgen et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(7), 1931-1940 (2014-03-29)
Keratinocytes represent the first line of defense against pathogens in the skin and have important roles in initiating and regulating inflammation during infection and autoimmunity. Here we investigated the role of miR-146a in the regulation of the innate immune response
Zhen Ning Wee et al.
Nature communications, 6, 8746-8746 (2015-10-28)
Metastatic tumour recurrence due to failed treatments remains a major challenge of breast cancer clinical management. Here we report that interleukin-1 receptor-associated kinase 1 (IRAK1) is overexpressed in a subset of breast cancers, in particular triple-negative breast cancer (TNBC), where