Kluczowe dokumenty
EMU039321
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pak2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGGGCAAGAGGTTGCTATCAAGCAGATTAATTTACAGAAACAACCAAAGAAGGAATTGATCATTAATGAAATTCTGGTGATGAAAGAGTTAAAGAATCCCAACATAGTTAACTTCTTGGACAGTTACCTGGTAGGAGATGAGTTGTTTGTGGTAATGGAGTACCTCGCTGGTGGGTCCCTCACTGATGTTGTAACAGAAACCTGCATGGACGAAGCGCAGATTGCCGCCGTGTGCAGAGAGTGTTTACAGGCGTTGGAGTTTTTACATGCTAATCAAGTGATCCACAGAGACATCAAAAGTGACAATGTGCTTTTGGGAATGGAAGGCTCAGTTAAACTTACTGACTTCGGCTTCTGTGCCCAGATCACTCCTGAACAGAGCAAACGCAGTACTATGGTTGGAACACCGTACTGGATGGCACCAGAGGTGGTGACACGGAAAGCCTATGGTCCCAAAGTTGACATATGGTCTCTGGGCATCATGGCTATCGAGATGGTTGAAGGAGAGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ting Shuang et al.
FEBS letters, 589(20 Pt B), 3154-3164 (2015-09-13)
MiR-134 has been reported to have a role in the development and progression of various cancers. In this study, we found that miR-134 expression was significantly decreased in chemo-resistant serous epithelial ovarian cancer (EOC) patients. Over-expression of miR-134 enhanced the
Anna E Dart et al.
The Journal of cell biology, 211(4), 863-879 (2015-11-26)
P21-activated kinase 4 (PAK4) is a Cdc42 effector protein thought to regulate cell adhesion disassembly in a kinase-dependent manner. We found that PAK4 expression is significantly higher in high-grade human breast cancer patient samples, whereas depletion of PAK4 modifies cell
Elizabeth Flate et al.
International journal of oncology, 45(4), 1401-1411 (2014-07-23)
The interaction between tumor cells and extracellular matrix (ECM) proteins influences cell migration and the invasive behavior of cancer cells. In this study, we provide experimental evidence that collagen I and fibronectin affect ovarian cancer cell migration. In vitro wound healing assays