Kluczowe dokumenty
EMU037611
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Twist1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACGAGCTGGACTCCAAGATGGCAAGCTGCAGCTATGTGGCCCACGAGCGGCTCAGCTACGCCTTCTCCGTCTGGAGGATGGAGGGGGCCTGGTCCATGTCCGCGTCCCACTAGCAGCGGAGCTCCCCACCCCCTCTGCAGGCCGGAGACCTAGATGTCATTGTTTCCAGAGAAGGAGAAAATGGACAGTCTAGAGACTCTGGAGCTGGATAACTAAAAATAAATCTATATGACAAAGATTTTCATGGAAATTAGAAGAGCAGAGACCAAATTCACAAGAATCAGGGCGTGGGGCACACTTTTAAAAGAGAAAGCGAGACAGGCCCGTGGACAGAGATTCCCAGAGGGGCAGCAGCAGACCCCCCACACCTCTGCATTCTGATAGAAGTCTGAACACTCGTTTGTGTCCCCCCACCCCACTTTTTGACGAAGAATGTTTTATTTTTATTTTTCATGCATGCATTCTCAAGAGGTCTTGCCAATCAGCCACTGACAGGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shasha Zheng et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(1), 217-226 (2015-05-29)
Proper regulation of microbial-induced cytokines is critical to intestinal immune homeostasis. Acute stimulation of nucleotide-binding oligomerization domain 2 (NOD2), the Crohn's disease-associated sensor of bacterial peptidoglycan, induces cytokines. However, chronic NOD2 stimulation in macrophages decreases cytokines upon pattern recognition receptor
Rosemarie Chirco D'Angelo et al.
Molecular cancer research : MCR, 12(9), 1324-1333 (2014-06-05)
Tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1) regulates intracellular signaling networks for inhibition of apoptosis. Tetraspanin (CD63), a cell surface binding partner for TIMP-1, was previously shown to regulate integrin-mediated survival pathways in the human breast epithelial cell line MCF10A. In the
Lihua Yang et al.
Scientific reports, 5, 13677-13677 (2015-09-04)
Understanding the molecular mechanism by which epithelial mesenchymal transition (EMT)-mediated cancer metastasis and how microRNA (miRNA) regulates lung cancer progression via Twist1-activated EMT may provide potential therapeutic targets for cancer therapy. Here we found that miR-33a, an intronic miRNA located