Kluczowe dokumenty
EMU037431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Syp
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CAGTGGGTCTTTGCCATCTTCGCCTTTGCTACGTGCGGCAGCTACACCGGAGAGCTTCGGCTGAGCGTGGAGTGTGCCAACAAGACGGAGAGTGCCCTCAACATCGAAGTCGAATTTGAGTACCCATTCAGGCTGCACCAAGTGTACTTTGATGCACCCTCCTGCGTTAAAGGGGGCACTACCAAGATCTTCCTAGTTGGTGACTACTCCTCCTCGGGTGAATTCTTTGTCACCGTGGCTGTGTTTGCCTTCCTCTACTCCATGGGGGCCCTGGCCACCTACATCTTCCTGCAGAACAAGTACCGAGAGAACAACAAAGGGCCAATGATGGACTTCCTGGCCACAGCAGTGTTCGCTTTCATGTGGCTAGTTAGCTCATCCGCCTGGGCCAAAGGCCTGTCCGATGTGAAGATGGCCACTGACCCAGAGAACATTATCAAGGAGATGCCTATGTGCCGCCAGACAGGAAACACATGCAAGGAACTGAGGGACCCTGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Toru Mitsumori et al.
Experimental hematology, 42(9), 783-792 (2014-05-28)
The hypoxic microenvironment of the bone marrow, known as the hypoxic niche, supports hematopoietic stem cell quiescence and maintains long-term repopulation activity. Hypoxia also affects the expansion of progenitor cells and enhances erythropoiesis and megakaryopoiesis. In contrast to the known
Rong-Ping Zhou et al.
Molecular medicine reports, 11(6), 4489-4495 (2015-01-31)
Chlorogenic acid (CGA) exhibits various biological properties, including the inhibition of oxidation, obesity, apoptosis and tumorigenesis. CGA is also able to promote cell survival and proliferation. The aim of the present study was to determine the effects and underlying molecular
Hsueh-Chun Wang et al.
BMC cancer, 14, 442-442 (2014-06-17)
Tumor invasion and metastasis represent a major unsolved problem in cancer pathogenesis. Recent studies have indicated the involvement of Src-homology 2 domain-containing tyrosine phosphatase 2 (SHP2) in multiple malignancies; however, the role of SHP2 in oral cancer progression has yet
K S Siveen et al.
British journal of cancer, 111(7), 1327-1337 (2014-08-08)
Constitutive activation of signal transducer and activator of transcription signalling 3 (STAT3) has been linked with survival, proliferation and angiogenesis in a wide variety of malignancies including hepatocellular carcinoma (HCC). We evaluated the effect of lupeol on STAT3 signalling cascade