Kluczowe dokumenty
EMU033791
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Polrmt
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGAAGTTGACCAGCAGAAGCAAGCCCTCACACAGGAGTTCTGGACCCTTCACAAGGAGCCCAAGATCTGGAACAAGAAGCTGGCTGGCTACCTGCAGCCAAGCAAGAAGGGAACACCCACGAACTCAGAGGAAAAGCAGCTGGCCCAGGCCCTTCAGGCTGCTCTGGGGAGGCTCAGCTCCCGTGAGGCAGAGGCCCTGGCCAGGAAGAAAGCCAAGGCGGTGGAGGCGCAGATCCTGGTCCTCCAGCAGAAGTTCCTGGCTTTCTTTGAGTGCTGCGTCTGCACTGGCCAAGTGCCCCTCGCTCACCACGTGCTGGTCACTCACCATAACAACGGAGACAGACAGCAGGTGCTCACACTGCACATGTACAACACCGTGATGCTTGGCTGGGCCCGCAAGGGCTCCTTCAGAGAGCTGGTCTATGTGTTCCTCATGCTGAAGGATGCTGGCCTCTCCCCAGACCTGTGCTCCTATGCAGCT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fernando N Bralha et al.
Oncotarget, 6(35), 37216-37228 (2015-10-21)
Acute myeloid leukemia (AML) cells have high oxidative phosphorylation and mitochondrial mass and low respiratory chain spare reserve capacity. We reasoned that targeting the mitochondrial RNA polymerase (POLRMT), which indirectly controls oxidative phosphorylation, represents a therapeutic strategy for AML. POLRMT-knockdown