Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł | |
| 50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAGAGTCGAGGAGCCTGTTGTGCTTTAAACCAAGAGCCCTTCGGTGTTGGTCTGGTCAGCTACCCACTATGCCGCTTCCTGTTGCGCTGCAGACCCGCTTGGCGAAGAGGGGCATCCTCAAACATCTGGAGCCGGAGCCAGAGGAAGAGATTATTGCTGAAGACTACGATGATGATCCTGTTGACTATGAGGCCACCCGGATAGAGGGTCTGCCACCGAGCTGGTACAAGGTGTTTGACCCTTCTTGCGGACTCCCTTACTATTGGAATGTGGAGACAGACCTTGTGTCGTGGCTCTCACCACATGATCCTAACTTTGTCGTTACCAAATCCGCCAAGAAAGTCAGGAACAATAATGCAGATGCTGAGGACAAGTCGGACCGGAATCTTGAAAAGGTGGACAGAAATCATGAGAAGTCAGATCGTAGTCATGAGAAGCCAGACAGGAGCCACGAGAAGGCAGACCGAAACCACGAGAAGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... PQBP1(54633), Pqbp1(54633)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| Gene Information mouse ... PQBP1(54633), Pqbp1(54633) | Gene Information mouse ... PDGFC(54635), Pdgfc(54635) | Gene Information mouse ... CCDC22(54638), Ccdc22(54638) | Gene Information mouse ... PRRG1(546336), Prrg1(546336) |
| esiRNA cDNA target sequence GAGAGTCGAGGAGCCTGTTGTGCTTTAAACCAAGAGCCCTTCGGTGTTGGTCTGGTCAGCTACCCACTATGCCGCTTCCTGTTGCGCTGCAGACCCGCTTGGCGAAGAGGGGCATCCTCAAACATCTGGAGCCGGAGCCAGAGGAAGAGATTATTGCTGAAGACTACGATGATGATCCTGTTGACTATGAGGCCACCCGGATAGAGGGTCTGCCACCGAGCTGGTACAAGGTGTTTGACCCTTCTTGCGGACTCCCTTACTATTGGAATGTGGAGACAGACCTTGTGTCGTGGCTCTCACCACATGATCCTAACTTTGTCGTTACCAAATCCGCCAAGAAAGTCAGGAACAATAATGCAGATGCTGAGGACAAGTCGGACCGGAATCTTGAAAAGGTGGACAGAAATCATGAGAAGTCAGATCGTAGTCATGAGAAGCCAGACAGGAGCCACGAGAAGGCAGACCGAAACCACGAGAAGA | esiRNA cDNA target sequence TGGTGCTGGTGTGGAGATTAGTTGCAGTAGATGAAAATGTGCGGATCCAGCTGACATTTGATGAGAGATTTGGGCTGGAAGATCCAGAAGACGATATATGCAAGTATGATTTTGTAGAAGTTGAGGAGCCCAGTGATGGAAGTGTTTTAGGACGCTGGTGTGGTTCTGGGACTGTGCCAGGAAAGCAGACTTCTAAAGGAAATCATATCAGGATAAGATTTGTATCTGATGAGTATTTTCCATCTGAACCCGGATTCTGCATCCACTACAGTATTATCATGCCACAAGTCACAGAAACCACGAGTCCTTCGGTGTTGCCCCCTTCATCTTTGTCATTGGACCTGCTCAACAATGCTGTGACTGCCTTCAGTACCTTGGAAGAGCTGATTCGGTACCTAGAGCCAGATCGATGGCAGGTGGACTTGGACAGCCTCTACAAGCCAACATGGCA | esiRNA cDNA target sequence TGTCGGACACAAAGGAACTGCAGAAGGAAATCAACTCTCTTTTTGGGAAGCTCGACCGGACATTTGCAGTGACTGATGAGCTTGTGTTCAAGGATGCTAAGAAGGATGATGCTGTTCGGAAAGCCTACAAGTACCTAGCTGCCCTGCATGAGAATTGCAGTCAGCTCATCCAGACCATTGAGGACACAGGCACTATCATGAGGGAAGTTCGAGATCTTGAGGAGCAGATTGAGACANAGATGGGCAAGAAGACTTTGAGCAACCTGGAGAAGATCTGTGAGGACTACCGAGCCCTTCGCCAGGAGAATGCTGGCCTCTTGGGCCGGGTCCGAGAGGCCTAGAGCCCTGATGGATGTCTCCTAACCACAGGCAGGAATTTGGGGTGCTGGAGACAGTGCTGAGGCACCTGTTCTAGCACTCTCTTTCATTTGGTATCCGCTTTCTCCTGCTG | esiRNA cDNA target sequence AACATTGAGCGTGAGTGCAGAGAAGAAATCTGTACATATGAAGAAGCCAGAGAGGCTTTTGAAAATCATGAAAAAACTAAGGAGTTTTGGAGCACCTACACAAAAGCACAACAAGGAGAAACCAACAGAGGAAGTGACTGGTTTCAATTTTATCTTACTTTTCCATTAATCTTTGGCCTCTTCATTATTCTCCTTGTCATCTTCTTAATCTGGAGATGCTTTCTAAGAAACAAAACTCGGAGACAGACAGTGACTGAAAGCCACATTCCTTTCCCTCAGCAACTTAACATCATCACTCCACCTCCTCCACCAGATGAAGTCTTTGATAGCAGTGCATTGTCTCCAGGGTTTTTGGAATATGTTGTTGGGCGTTCAGATTCGGTTTCCACTCGCCTTTCCAACTGTGATCCCCCACCTACCTATGAGGAAGCCACCGGCCAGGTGAACCTGAGAAGGAGTGAAACAGAACCTCCTTTAGACCCACCACCA |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EMU033451-50UG | 04061828290963 |
| EMU033451-20UG | 04061828515325 |