Kluczowe dokumenty
EMU032501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Prr14
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGACCATGGGGAAGGTTTCTAGATTCAGAATACGGAGGACACCTGTCCGTCTCCAACCAAACCTTACACCAATGGGGCTGCCTCGACCAATCAGGTTGAATAAGAAGGAGTTCACTTTGGAAGAAATTTATACAAATAAGAACTACCAATCACCCACAACCAGAAGGACCTTTGAGACCATCTTTGAGGAACCACGGGAGCGCAATGGAACTCTGATTTTTACCAGCTCTAGGAAGCTCCGAAGGGCAGTAGAATTTCGGGACAGTAGCCTTCCTCGATCCCGGCGACCATCACGAGGGGTCCGCACCGCAGCAAGCAGAACCCTTACTCCCAACCTGGCACCCAGCCAGGATGTGGGGTCTCTACTGCAAGAAAGGCTGAGGGAGCTAGATGCCTTGCTCCTGGAGGAGGAGACAGATAAGGAACACCCTTGTCACCTCTAGGAGCTCCAACTATTTGTCCATCCGTCCTTTAGG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Gao et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 33(5), 1618-1629 (2015-02-03)
In both the embryonic and adult brain, a critical step in neurogenesis is neuronal maturation. Deficiency of MeCP2 leads to Rett syndrome, a severe neurodevelopmental disorder. We have previously shown that MeCP2 plays critical roles in the maturation step of