Kluczowe dokumenty
EMU030271
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nr4a1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TGCCTCAAGTTGGAGGACTTGGTACCCCCTCCACCTATTGTGGACAAGATCTTTATGGACACATTGTCTTTCTGACCCCTGCCCTGAACATGTGTGCGCACACGTGGTGCTCTTCTGTCACCCATGTGCCTTTAAGCCTATAGCCCACGGACCCCCAGACCACCCTACCCCCAGCCTGGTTTTGAGCTAAGACTGACGTACCTCCTCACTCCAGAAGATGGACAGAGAACTCAAGACCTGGGGGAGGGTGTGTATTCACGGGGGTGACCCCACTATTTGTCTTATCCCTCCAGCTCAGTCCTGGCCTTCGTGTGTTTTTGTAAGATAAACCATTTTTAACACATACCACTCTGTTGTAAATAAGCTGACGCTACTGTAAATACAGAAAGGAAGAGGTTGAGATGGGGGTTGGGAGGAAGGGGTGGGGCTCCCACCAGCTGGGCGAGCCTCCAACTCGAGATCTCTTCCG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Weidong Zhang et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 57(1), 38-47 (2015-05-11)
Nur77, together with Nurr1 and NOR-1, constitutes the NR4A subgroup of orphan nuclear receptors and plays critical roles in cell proliferation, differentiation, migration, and apoptosis. Among them, Nur77 is universally well known to contribute to neurite outgrowth. However, information regarding