Kluczowe dokumenty
EMU026711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pias3
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACAAGTCTCCGGGTGTCACTCATGTGCCCGCTAGGGAAGATGCGCCTGACTGTCCCGTGTCGTGCCCTCACCTGTGCCCATCTGCAGAGTTTCGATGCTGCCCTTTATCTACAGATGAATGAGAAGAAGCCGACATGGACGTGTCCTGTGTGTGACAAGAAGGCTCCCTATGAGTCGCTGATTATTGATGGTTTATTCATGGAAATTCTTAATTCCTGTTCGGATTGTGATGAGATCCAGTTCATGGAAGATGGATCCTGGTGTCCGATGAAACCCAAGAAGGAGGCATCAGAGGTTTGCCCCCCGCCAGGGTATGGGCTGGATGGTCTCCAGTACAGCGCAGTCCAGGAGGGAATTCAGCCAGAGAGTAAGAAGAGGGTCGAAGTCATTGACTTGACCATCGAAAGCTCATCAGATGAGGAGGATTTGCCCCCCACCAAGAAGCACTGCCCTGTCAC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeong-Hwan Yoon et al.
Nature communications, 6, 7600-7600 (2015-07-22)
Transforming growth factor-β (TGF-β) and interleukin-6 (IL-6) are the pivotal cytokines to induce IL-17-producing CD4(+) T helper cells (TH17); yet their signalling network remains largely unknown. Here we show that the highly homologous TGF-β receptor-regulated Smads (R-Smads): Smad2 and Smad3
Xiaoyun Dai et al.
Molecular oncology, 9(4), 818-833 (2015-01-28)
Deregulated activation of oncogenic transcription factors such as signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) plays a pivotal role in proliferation and survival of hepatocellular carcinoma (HCC). Thus, agents which can inhibit STAT3 activation may have an enormous potential