EMU025621
MISSION® esiRNA
targeting mouse Mettl24
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCAGCTCGTCTTCGAGATTCATCTTCACTGGCCCGGTTTTGAGGTTAGCGGCAGCGAGAGCGGCGTGGTGCGCTTTTGGTACAGCCTCCTGAAGGAGTTGGAGCGGAAGCACTTCCGACTTTTTCACACCTATAAAGACTTAACGAAACCTCAGCTTTTCCTGAAGAAGGACCTTTTCAACGCTAGCAGCTGTTATACCTTGAGTTGGGTGAATACAAAGTGGAGGTGAGATGAAGCCTCCGGCACGTACAGCACAGGTGGATACGTCCGTCCTTCCAGTCATGGAGTTACGTCTCCAGTCTCCCCCGGCTTGTCACTTGCTTGAAGCAGGGCTTGGGTGATTGTCTCCTGAAGTACGTAATGAAGCCTTGAGCTTGGCCTTGAGCTTGGCGAGTGACAGTGACATGGGTGAATACCTTCACTTGCCCAGACTAAGACCTTCGCCTTCTTAGCC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... METTL24(327747) , 9030224M15Rik(327747)