Merck
EMU024231
MISSION® esiRNA
targeting mouse Trak2
Wybierz wielkość
20 μG
956,00 zł
50 μG
1720,00 zł
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AACGGATTCTAGCTGCTCCACGCCCCTTCGGTTCAATGAGTCCTTCAGCTTATCTCAGGGGCTGCTGCAGCTGGACATGCTGCATGAGAAGCTCAGGGAGCTGGAAGAAGAGAACATGGCCCTACGATCCAAGGCTTGTCATATCAAGACAGAAACATTTACCTATGAAGAGAAGGAACAACAGCTCGTCAATGACTGTGTTAAAGAACTTCGTGAGACCAATGCACAGATGTCCAGAATGACTGAAGAGCTGTCGGGAAAGAGCGACGAGCTGCTCCGGTACCAAGAGGAGATCTCCTCCCTGCTGTCTCAGATCGTAGACCTTCAGCACAAACTGAAAGAGCATGTGATCGAGAAGGAAGAACTAAGACTTCACCTGCAGGCTTCCAAAGATGCCCAGCGACAGCTGACAATGGAGCTTCATGAGTTACAGGACAGGAACATGGAATGC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
EMU066221EMU033581EMU039101
esiRNA cDNA target sequence
AACGGATTCTAGCTGCTCCACGCCCCTTCGGTTCAATGAGTCCTTCAGCTTATCTCAGGGGCTGCTGCAGCTGGACATGCTGCATGAGAAGCTCAGGGAGCTGGAAGAAGAGAACATGGCCCTACGATCCAAGGCTTGTCATATCAAGACAGAAACATTTACCTATGAAGAGAAGGAACAACAGCTCGTCAATGACTGTGTTAAAGAACTTCGTGAGACCAATGCACAGATGTCCAGAATGACTGAAGAGCTGTCGGGAAAGAGCGACGAGCTGCTCCGGTACCAAGAGGAGATCTCCTCCCTGCTGTCTCAGATCGTAGACCTTCAGCACAAACTGAAAGAGCATGTGATCGAGAAGGAAGAACTAAGACTTCACCTGCAGGCTTCCAAAGATGCCCAGCGACAGCTGACAATGGAGCTTCATGAGTTACAGGACAGGAACATGGAATGC
esiRNA cDNA target sequence
CATTAGCCTGCTGGAGGAACAGCTGCCCCATTACAAGCTAAGAGCGGACACCATCTATGGTTACGACCACGATGACTGGCTGCATACACCCCTCATCTCCCCAGATGCCAACATCGACCTCACAACTGAGCAGATCGAAGAGACGCTGAAATACTTCCTTCTATGTGCCGAAAGAGTTGGCCAGATGACTAAGACATACAATGACATTGATGCTGTCACGAGGCTTCTTGAGGAGAAAGAGCGGGATTTGGAGCTGGCTGCGAGGATCGGTCAGTCATTGTTGAAGAAGAACAAGACCCTAACTGAGAGGAATGAACTGCTGGAAGAGCAGGTGGAGCACATCCGGGAGGAGGTGTCTCAGCTCCGACATGAGCTGTCCATGAAAGACGAGCTGCTTCAATTCTACACCAGTGCCG
esiRNA cDNA target sequence
AAAGGCATTGAAACCTGTGGAGTCCTCTGTGGAAAACTGATGAGAAATGAATTCACAATCACACATGTTCTCATCCCCAGACAAAATGGTGGGCCTGATTATTGCCACACGGAGAATGAAGAAGAAATTTTCTTTATGCAGGATGACCTTGGACTCCTCACTCTTGGCTGGATCCATACTCATCCAACCCAAACGGCCTTTCTGTCCAGTGTGGATCTCCACACTCACTGCTCCTACCAAATGATGTTACCAGAGTCCATCGCAATCGTCTGTTCCCCAAAGTTCCAGGAAACTGGATTCTTTAAGCTAACTGACTATGGTCTTCAAGAGATTTCAACCTGCCGGCAGAAAGGCTTTCACCCCCATGGCAGAGACCCACCGCTGTTCTGTGACTGCAGCCATGTCACTGTCAAGGACAGAATTGTGACGATCACAGACCTTCGATAAATCTCAAATCATGAACCAGGGAGATGGATCACTG
esiRNA cDNA target sequence
GAGGCATCGGAACTCTTCTGGGACAGGACTGTGTGGAGGCAGCTATCGGAACCAGCTTACCCCCAATATCCGGAGCCCTGCTCACAGTCCAGCTCCAAGTTATCTCCAGAGTCTTCGAGAGTATGAGCTGGTACCAGGCACCCAGGCCCCAGGCACCCACACTATCCTGGACCTGGATTCTGATTGCAGCTCCACTGGCCTGCTTACCACACCTCACTCTGACCAGACCTGAGCCTAACCTCCAGTGACACTGATACCCCTGGTGGGGGCAGGAGATTGCTAAGTGGATAGGGCCTGAGCCCATAGGACCCATACAGATTTCCCTACCTCTTAGACTTGGGAATAGGTTCTGTGCCCAGACCAACCCTTTTAGAGACAGGCAGAGAAAATTCTTATAAAGATGGGGGGGAGGGGGTGGAAGACAAAGTACAAGCACCTACCTCTGTCCAGTAGTAGAGGTGCCCTGGTCCCTAGAGACACTGACTCTGAAACAAGGAGGTATGCCCA
Gene Information
mouse ... TRAK2(70827), Trak2(70827)
Gene Information
mouse ... TRAK1(67095), Trak1(67095)
Gene Information
mouse ... STAMBP(70527), Stambp(70527)
Gene Information
mouse ... TMEM198B(73827), 1110012D08Rik(73827)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000026028
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000032536
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000006906
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000047090
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
NCBI accession no.
NP_765994
NCBI accession no.
NM_175114
NCBI accession no.
NM_024239
NCBI accession no.
NM_178066
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)