Kluczowe dokumenty
EMU023971
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zeb1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GATGCAGCTGACTGTGAAGGTGGCATGCCAGATGATGAACTGCCAGCAGACCAGACAGTATTACCAGGAGGCAGTGACAGGGGGGGCGGTGCCAAGAACTGCTGGCAAGACAACGTGAAAGACAACGAGTGTGACTCAGATGCAGAAAATGAGCAAAACCATGATCCGAATGTGGAAGAATTTCTGCAGCAACAAGACACCGCCGTCATTTATCCTGAGGCGCCCGAGGAAGACCAGCGGCAGGGCACACCAGAAGCCAGCAGTCATGATGAAAACGGAACACCAGATGCATTTTCCCAGTTGCTCACCTGCCCGTATTGTGATAGAGGCTACAAGCGCTTTACCTCTTTGAAAGAACACATTAAGTACCGCCATGAGAAGAACGAGGACAACTTCAGCTGCTCCCTGTGCAGTTACACCTTTGCATACAGAACCCAGCTTGAACGTCAT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Minfei Jin et al.
PloS one, 9(8), e103965-e103965 (2014-08-05)
MicroRNA (miR)-150 has been reported to be dramatically downregulated in human epithelial ovarian cancer (EOC) tissues and patients' serum compared to normal controls. This study aimed to investigate clinical significance and molecular mechanisms of miR-150 in EOC. In the current
Jaehyuk Choi et al.
Nature genetics, 47(9), 1011-1019 (2015-07-21)
Cutaneous T cell lymphoma (CTCL) is a non-Hodgkin lymphoma of skin-homing T lymphocytes. We performed exome and whole-genome DNA sequencing and RNA sequencing on purified CTCL and matched normal cells. The results implicate mutations in 17 genes in CTCL pathogenesis
Zhenduo Lu et al.
Molecular cancer, 14, 102-102 (2015-05-15)
Restin belongs to MAGE superfamily and is known as MAGE H1. Restin was firstly cloned from HL-60 cells treated with all-trans retinoic acid (ATRA). Previous studies showed a pro-apoptotic role of Restin in several cell lines. However, little information is
Ashley M Holder et al.
Oncotarget, 6(23), 19500-19513 (2015-05-07)
Rapamycin analogues have antitumor efficacy in several tumor types, however few patients demonstrate tumor regression. Thus, there is a pressing need for markers of intrinsic response/resistance and rational combination therapies. We hypothesized that epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) confers rapamycin resistance. We