Kluczowe dokumenty
EMU023861
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nampt
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCACCGACTCGTACAAGGTTACTCACTATAAACAATACCCACCCAACACAAGCAAAGTTTATTCCTACTTTGAATGCCGTGAAAAGAAGACAGAAAACTCCAAAGTAAGGAAGGTGAAATACGAGGAAACAGTATTTTATGGGTTGCAGTACATTCTTAATAAGTACTTAAAAGGTAAAGTAGTGACCAAAGAGAAAATCCAGGAGGCCAAAGAAGTGTACAGAGAACATTTCCAAGATGATGTCTTTAACGAAAGAGGATGGAACTACATCCTTGAGAAATACGATGGTCATCTCCCGATTGAAGTAAAGGCTGTTCCCGAGGGCTCTGTCATCCCCAGAGGGAACGTGCTGTTCACAGTGGAAAACACAGACCCAGAGTGCTACTGGCTTACCAATTGGATTGAGACTATTCTTGTTCAGTCCTGGTATCCAATTACAGTGGCCACAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xu He et al.
Experimental cell research, 352(1), 45-52 (2017-02-06)
Decreased bone volume and strength with aging and enhanced risk of fractures are in part due to reduced number of bone-forming mesenchymal stem cells (MSCs) and cellular dysfunction. In a previous study, we found that osteogenic differentiation of the multipotent
Min Ling et al.
Cell & bioscience, 7, 27-27 (2017-05-27)
Bone degenerative disorders like osteoporosis may be initiated by age-related shifts in anabolic and catabolic responses that control bone homeostasis. Although there are studies suggesting that metabolic changes occur with stem cell differentiation, the molecular mechanisms governing energy metabolism and
Xia Wang et al.
Scientific reports, 5, 12657-12657 (2015-08-01)
Nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) is a promising antitumor target. Novel NAMPT inhibitors with diverse chemotypes are highly desirable for development of antitumor agents. Using high throughput screening system targeting NAMPT on a chemical library of 30000 small-molecules, we found a non-fluorescent
Chiara Zucal et al.
BMC cancer, 15, 855-855 (2015-11-07)
Nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT), the rate-limiting enzyme in NAD(+) biosynthesis from nicotinamide, is one of the major factors regulating cancer cells metabolism and is considered a promising target for treating cancer. The prototypical NAMPT inhibitor FK866 effectively lowers NAD(+) levels in