Kluczowe dokumenty
EMU022831
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Smad2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGCAGAATATCGGAGGCAGACAGTAACAAGTACTCCTTGCTGGATTGAACTTCATCTGAATGGCCCTCTGCAGTGGCTGGACAAAGTATTAACTCAGATGGGATCCCCTTCAGTGCGATGCTCAAGCATGTCGTAAACCCATCAAAGACTCGCTGTAACAGCTCCTCCGTCGTAGTATTCATGTATGATCCCGTGGACTGTTTGCTATCCAAAAATTCCAGAGCAAAAACAGCACTTGAGGTCTCATCAGTTAAAGCACCTTGTGGAATCTGTTTCCTATATTTGAATATTAGATGGGAAAATTAGTGTCTAGAAATGCCCTCCCCAGCGGGGAAAAAGAAGACTTAAAGACTTAATGATGTCTTGTTGGGCATAAGACAGTATCCCAAAGGTTATTAATAACAGTAGTAGTTGTGTACAGGTAATGTGTCCAGACCCAGTATTGCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ján Remšík et al.
Scientific reports, 10(1), 11396-11396 (2020-07-11)
The epithelial-mesenchymal plasticity, in tight association with stemness, contributes to the mammary gland homeostasis, evolution of early neoplastic lesions and cancer dissemination. Focused on cell surfaceome, we used mouse models of pre-neoplastic mammary epithelial and cancer stem cells to reveal