Kluczowe dokumenty
EMU022711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Msx2
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTCCGCCAGAAACAGTACCTGTCCATAGCAGAGCGGGCCGAGTTCTCCAGCTCTCTGAACCTTACAGAGACCCAGGTCAAAATCTGGTTCCAGAACCGAAGGGCTAAGGCGAAAAGACTGCAAGAGGCGGAACTGGAAAAGCTGAAAATGGCTGCCAAGCCTATGCTGCCCTCAGGCTTCAGTCTGCCCTTCCCTATCAACTCACCCCTGCAAGCAGCATCCATATACGGCGCATCCTACCCCTTCCATAGACCTGTGCTCCCCATCCCGCCTGTTGGACTCTATGCCACGCCGGTTGGATATGGCATCTACCATGTATCCTAAGGAAGACCAGATGGACCAGACTCCAGGATGGATGTTTGCATAAAAGCATCCCCCTCCCTCTCCGAGAAGGTGGTGCCAACTCTGCTCCTGAATGCGAGCCTTGCATTGTCACCCTAAGCGACA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takahiro Koyama et al.
Experimental cell research, 338(2), 194-202 (2015-08-25)
The balance between bone formation and bone resorption is maintained by osteoblasts and osteoclasts, and an imbalance in this bone metabolism leads to osteoporosis. Here, we found that osteoblast differentiation in MC3T3-E1 cells is promoted by the inactivation of O-linked