Kluczowe dokumenty
EMU021131
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Notch4
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AAGGAAGGAAGCGACACGTACGAGTCTGGAAGACTCCGGACTTTTAAGGCCAAAATAACCGTTAAGCTCACTTGTCTCCCCCATAGAGTATGCACAGCAATGGGAAGAGGGTTTAGGATGTCCGGTTGAGATAGACCGTGATTTTCCTGGAAAATAGGGCAGCTTCAAGAGGACAAAGTTGATTTCGAGAATCCCTAAACTCTGGAACCAAGAACTGTGGGCGAATTGGGTGTAAAATGTTTCTTGAGTATGGTTTCCCAAAAGGAGCCTCTGCTATCTACTGCCCACAAGTAGCTGGCAACTATTTATTAAGCACCTACGATGTGCCGGGTGTTGTGTAGATGATGAACAGTAACCAGTGGCCCATCCAGCTGATGACTCCTTGCCCTCTCTCTGCCTCCCCACAAGGACACTGGTGCAGGGATGAGGCCATGTTCTCCAGT
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cui-Juan Qian et al.
Oncology letters, 12(5), 3499-3505 (2016-12-03)
Overexpression of Notch4 is associated with a variety of tumor types. Only sparse information exists on Notch4 expression in pancreatic cancer (PC). The present study demonstrated that Notch4 expression was significantly upregulated in PC cell lines compared with a non-transformed
Quyen Thu Bui et al.
Cancer letters, 390, 115-125 (2017-01-22)
We previously demonstrated that tamoxifen (TAM)-resistant human breast cancer (TAMR-MCF-7) cells showed increased expression of mesenchymal marker proteins compared to the parent MCF-7 cells. Notch is functionally important in the promotion of epithelial-mesenchymal transition (EMT) during both development and tumor
Hebah A Sindi et al.
Nature communications, 11(1), 1185-1185 (2020-03-07)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a severe disorder of lung vasculature that causes right heart failure. Homoeostatic effects of flow-activated transcription factor Krüppel-like factor 2 (KLF2) are compromised in PAH. Here, we show that KLF2-induced exosomal microRNAs, miR-181a-5p and miR-324-5p