Kluczowe dokumenty
EMU020631
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Pdxk
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
TTCAAACCACACAGGCTACGCCCATTGGAAGGGCCAGGTGCTGAAGTCCCAGGAACTTCATGAGCTGTACGAGGGTCTCAAGGTGAACGATGTCAATAAGTATGACTACGTGCTCACTGGTTACACGAGAGACAAGTCTTTCCTGGCCATGGTGGTGGACATTGTGCGGGAGCTGAAGCAACAGAACTCTCGCCTTGTGTATGTGTGTGACCCTGTGATGGGCGACAAGTGGAATGGGGAAGGCTCCATGTACGTTCCCCAGGACCTCCTCCCCGTGTACAGGGACAAAGTGGTACCCGTGGCTGACATCATCACTCCCAACCAGTTTGAGGCTGAGTTGCTGAGTGGCAGAAAAATCCACAGCCAAGAAGAAGCCTTCGAGGTGATGGACATGCTGCACTGTATGGGTCCCGACACTGTGGTCATCACCAGCTCTGACCTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
3355 esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antonio Marzio et al.
PLoS genetics, 10(3), e1004199-e1004199 (2014-03-22)
Pyridoxal 5'-phosphate (PLP), the active form of vitamin B6, has been implicated in preventing human pathologies, such as diabetes and cancer. However, the mechanisms underlying the beneficial effects of PLP are still unclear. Using Drosophila as a model system, we