Kluczowe dokumenty
EMU019951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting mouse Cib1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCTTTCAAGGAGCGAATCTGCATGGTCTTCTCCACATCACCTACCAGAGACAGCCTGAGCTTTGAGGACTTCCTGGACCTCCTGAGTGTCTTCAGTGACACAGCAACCCCAGACATCAAGTCACACTATGCCTTCCGCATCTTTGACTTTGATGACGATGGAACCCTGGACAGAGAAGACCTGAGCCAGCTTGTGAATTGCCTCACGGGAGAGGGCGAGGACACTCGGCTCAGTGCTTCTGAGATGAAGCAGCTGATTGACAATATCCTGGAAGAGTCAGACATTGACAGGGATGGGACCATCAATCTTTCCGAGTTCCAGCATGTCATCTCGCGCTCACCAGACTTTGCCAGCTCCTTTAAGATTGTCCTGTGATGTCTTCTAAGTACCAACATCCTGTCCAAGACCTGGCCACTGCTGAGATGTGGCCAAGGTTATGC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku mysz
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joerg Heineke et al.
Nature medicine, 16(8), 872-879 (2010-07-20)
Hypertrophic heart disease is a leading health problem in Western countries. Here we identified the small EF hand domain-containing protein Ca(2+) and integrin-binding protein-1 (CIB1) in a screen for previously unknown regulators of cardiomyocyte hypertrophy. Yeast two-hybrid screening for CIB1-interacting